Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 2-bromo-2-fluoropropionate

PC49318-25G PC49318-5G
APOSPC49318-25GEA 1110 EUR
APOSPC49318-25G APOSPC49318-5G
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate 99%
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate
Formel: C₄H₆BrFO₂
Molecular Weight: 184,992 g/mol
Siedepunkt: 65…66 °C (75 mm Hg)
Dichte: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18074353
CAS-Nummer: 157415-07-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR