4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49319-1G PC49319-250MG
APOSPC49319-1GEA 58 EUR
APOSPC49319-1G APOSPC49319-250MG
4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Formel: C₈H₄BrF
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02683523
CAS-Nummer: 302912-33-0