3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-5-(trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 1-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC49322-1G PC49322-250MG
APOSPC49322-1GEA 290 EUR
APOSPC49322-1G APOSPC49322-250MG
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₃BrF₆O
Molecular Weight: 321.014 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23098942
CAS-Nummer: 1132701-00-8