5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid
PC49326-1G
PC49326-5G
PC49326-25G
APOSPC49326-1GEA
21.9
EUR
APOSPC49326-1G
APOSPC49326-5G
APOSPC49326-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrF₂O₂ Molecular Weight: 236,998 g/mol Schmelzpunkt: 146…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115714 CAS-Nummer: 28314-83-2 |