2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl trifluoromethyl sulphone
PC49337-1G PC49337-250MG
APOSPC49337-1GEA 348 EUR
APOSPC49337-1G APOSPC49337-250MG
2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formel: C₇H₃Br₂F₃O₃S
Molecular Weight: 383,965 g/mol
Schmelzpunkt: 150…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24369701
CAS-Nummer: 432-79-1