Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49343-1G
PC49343-5G
APOSPC49343-1GEA
140
EUR
APOSPC49343-1G
APOSPC49343-5G
Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₅F₂NO₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22392210 CAS-Nummer: 1421603-45-3 |