3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Formyl-2-nitrobenzotrifluoride, 3-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde
PC49354-1G
PC49354-250MG
PC49354-5G
APOSPC49354-1GEA
275
EUR
APOSPC49354-1G
APOSPC49354-250MG
APOSPC49354-5G
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₃NO₃ Molecular Weight: 219.117 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664203 CAS-Nummer: 102844-90-6 |