2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphide
PC49360-1G PC49360-250MG
APOSPC49360-1GEA 754 EUR
APOSPC49360-1G APOSPC49360-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formel: C₇H₃F₃INO₃S
Molecular Weight: 365.068 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD24850032
CAS-Nummer: 1440535-09-0