2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-2-hydroxy-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC49361-1G PC49361-250MG
APOSPC49361-1GEA 261 EUR
APOSPC49361-1G APOSPC49361-250MG
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formel: C₇H₃BrF₃NO₅S
Molecular Weight: 350,067 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24850030
CAS-Nummer: 1440535-14-7