2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline, 6-Nitro-α,α,α,3-tetrafluoro-o-toluidine
PC49364-1G
PC49364-250MG
PC49364-5G
APOSPC49364-1GEA
328
EUR
APOSPC49364-1G
APOSPC49364-250MG
APOSPC49364-5G
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₄F₄N₂O₂ Molecular Weight: 224,112 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD24850038 CAS-Nummer: 1440535-15-8 |