2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
α,α,α,2,4-Pentafluoro-m-tolunitrile, 3-Cyano-2,6-difluorobenzotrifluoride
PC49365-1G
PC49365-250MG
PC49365-5G
APOSPC49365-1GEA
382
EUR
APOSPC49365-1G
APOSPC49365-250MG
APOSPC49365-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₂F₅N Molecular Weight: 207.1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24850039 CAS-Nummer: 1440535-21-6 UN: 3276 ADR: 6.1 III |