3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-3-bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC49366-1G PC49366-250MG PC49366-5G
APOSPC49366-1GEA 174 EUR
APOSPC49366-1G APOSPC49366-250MG APOSPC49366-5G
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₇BrFNO₂S
Molecular Weight: 268,103 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD24850040
CAS-Nummer: 1440535-19-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III