6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Nitro-α,α,α,3-tetrafluoro-o-cresol, 3-Fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)phenol
PC49372-1G PC49372-250MG
APOSPC49372-1GEA 290 EUR
APOSPC49372-1G APOSPC49372-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄NO₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD24850033
CAS-Nummer: 1440535-08-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III