2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49373-1G PC49373-5G
APOSPC49373-1GEA 92.8 EUR
APOSPC49373-1G APOSPC49373-5G
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde 97%
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FIO
Molecular Weight: 250,009 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15528731
CAS-Nummer: 146137-83-9