5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Bromo-5-fluoro-2-iodotoluene, 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-iodobenzene
PC49376-1G
PC49376-250MG
APOSPC49376-1GEA
963
EUR
APOSPC49376-1G
APOSPC49376-250MG
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrFI Molecular Weight: 314.921 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18396961 CAS-Nummer: 1261852-14-5 UN: 3261 ADR: 8 II |