Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluate, 3-Iodo-4-(methoxycarbonyl)benzotrifluoride
PC49380-1G
PC49380-5G
PC49380-25G
APOSPC49380-1GEA
46.4
EUR
APOSPC49380-1G
APOSPC49380-5G
APOSPC49380-25G
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₆F₃IO₂ Molecular Weight: 330.042 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18399512 CAS-Nummer: 1236303-09-5 |