7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Iodo-1,3-benzoxazol-5-yl trifluoromethyl sulphide, 7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)sulphanyl]-1,3-benzoxazole, 7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]benzo[d]oxazole
PC49382-1G
PC49382-250MG
PC49382-5G
APOSPC49382-1GEA
290
EUR
APOSPC49382-1G
APOSPC49382-250MG
APOSPC49382-5G
7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Formel:
C₈H₃F₃INOS Molecular Weight: 345.08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26407432 CAS-Nummer: 1820736-27-3 |