2,2,2-Trifluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2,2-Trifluoro-1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 2,2,2-Trifluoro-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 2-(Trifluoroacetyl)benzotrifluoride
PC49384-1G PC49384-5G PC49384-25G
APOSPC49384-1GEA 101 EUR
APOSPC49384-1G APOSPC49384-5G APOSPC49384-25G
2,2,2-Trifluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 96%
2,2,2-Trifluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₄F₆O
Molecular Weight: 242.118 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07380778
CAS-Nummer: 42452-42-6