2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49389-1G PC49389-250MG PC49389-5G
APOSPC49389-1GEA 0 EUR
APOSPC49389-1G APOSPC49389-250MG APOSPC49389-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11520657
CAS-Nummer: 1114808-95-5