8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49391-1G PC49391-250MG
APOSPC49391-1GEA 72.5 EUR
APOSPC49391-1G APOSPC49391-250MG
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrate
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrate
Formel: C₇H₅FN₂·H₂O
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31812097
CAS-Nummer: 2379918-38-2