3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49392-1G PC49392-250MG
APOSPC49392-1GEA 328 EUR
APOSPC49392-1G APOSPC49392-250MG
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄ClFN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09994805
CAS-Nummer: 1019028-15-9