Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49394-1G PC49394-250MG
APOSPC49394-1GEA 476 EUR
APOSPC49394-1G APOSPC49394-250MG
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉FN₂O₂
Molecular Weight: 208,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13195311
CAS-Nummer: 1260843-88-6