Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49396-1G PC49396-250MG
APOSPC49396-1GEA 188 EUR
APOSPC49396-1G APOSPC49396-250MG
Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrFN₂O₂
Molecular Weight: 287,085 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31745719
CAS-Nummer: 2379918-40-6