3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49400-1G PC49400-250MG
APOSPC49400-1GEA 188 EUR
APOSPC49400-1G APOSPC49400-250MG
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₃BrFN₃O₂
Molecular Weight: 260.02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31745720
CAS-Nummer: 2379918-59-7