Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49401-1G PC49401-250MG
APOSPC49401-1GEA 429 EUR
APOSPC49401-1G APOSPC49401-250MG
Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉FN₂O₂
Molecular Weight: 208,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11976204
CAS-Nummer: 1260798-14-8