1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49405-1G
PC49405-250MG
PC49405-5G
APOSPC49405-1GEA
0
EUR
APOSPC49405-1G
APOSPC49405-250MG
APOSPC49405-5G
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formel:
C₉H₈FNO₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD31793563 CAS-Nummer: 2366994-58-1 |