4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49406-1G PC49406-250MG PC49406-5G
APOSPC49406-1GEA 34.8 EUR
APOSPC49406-1G APOSPC49406-250MG APOSPC49406-5G
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
Molecular Weight: 181,164 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD22418246
CAS-Nummer: 932700-92-0