1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49411-1G PC49411-250MG PC49411-5G
APOSPC49411-1GEA 39.3 EUR
APOSPC49411-1G APOSPC49411-250MG APOSPC49411-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
Molecular Weight: 181,164 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD31793567
CAS-Nummer: 2366994-56-9