1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49414-1G PC49414-250MG PC49414-5G
APOSPC49414-1GEA 433 EUR
APOSPC49414-1G APOSPC49414-250MG APOSPC49414-5G
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
Molecular Weight: 181,164 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD31793570
CAS-Nummer: 2366994-53-6