3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49415-1G PC49415-250MG PC49415-5G
APOSPC49415-1GEA 0 EUR
APOSPC49415-1G APOSPC49415-250MG APOSPC49415-5G
3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₀FN
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD23163094
CAS-Nummer: 1386459-75-1