2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49418-1G PC49418-250MG PC49418-5G
APOSPC49418-1GEA 493 EUR
APOSPC49418-1G APOSPC49418-250MG APOSPC49418-5G
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₀FN
Molecular Weight: 151.181 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD31793571
CAS-Nummer: 1701568-95-7