2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49419-1G PC49419-250MG PC49419-5G
APOSPC49419-1GEA 87 EUR
APOSPC49419-1G APOSPC49419-250MG APOSPC49419-5G
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₀FN
Molecular Weight: 151.181 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD31793572
CAS-Nummer: 2366994-64-9