4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49429-1G
PC49429-250MG
APOSPC49429-1GEA
125
EUR
APOSPC49429-1G
APOSPC49429-250MG
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyrimidin-2-amine
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyrimidin-2-amine
Formel:
C₁₁H₈F₃N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407842 CAS-Nummer: 874779-70-1 |