2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49430-1G PC49430-250MG
APOSPC49430-1GEA 174 EUR
APOSPC49430-1G APOSPC49430-250MG
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Formel: C₁₃H₉F₃O₄
Molecular Weight: 286.203 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27937118
CAS-Nummer: 672930-56-2