2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49435-1G
PC49435-250MG
APOSPC49435-1GEA
0
EUR
APOSPC49435-1G
APOSPC49435-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃BrF₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31665800 CAS-Nummer: 2092468-34-1 |