4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49465-1G
PC49465-250MG
PC49465-5G
APOSPC49465-1GEA
226
EUR
APOSPC49465-1G
APOSPC49465-250MG
APOSPC49465-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel:
C₉H₆F₃NO₄ Molecular Weight: 249.143 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11036389 CAS-Nummer: 199469-91-5 |