5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49467-1G PC49467-250MG PC49467-5G
APOSPC49467-1GEA 549 EUR
APOSPC49467-1G APOSPC49467-250MG APOSPC49467-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185839
CAS-Nummer: 130318-80-8