1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49472-1G
PC49472-250MG
APOSPC49472-1GEA
609
EUR
APOSPC49472-1G
APOSPC49472-250MG
1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone 95%
1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone
Formel:
C₈H₄BrClF₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2416368-69-7 |