2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-5-chloro-3-fluorobenzene
PC49476-1G PC49476-250MG PC49476-5G
APOSPC49476-1GEA 567 EUR
APOSPC49476-1G APOSPC49476-250MG APOSPC49476-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31558079
CAS-Nummer: 2090554-83-7