4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Piperidin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-ol ethane-1,2-dioate
PC49515-1G PC49515-250MG
APOSPC49515-1GEA 1500 EUR
APOSPC49515-1G APOSPC49515-250MG
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
Formel: C₉H₁₄F₃NO₅
Molecular Weight: 273,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18909670
CAS-Nummer: 1298094-30-0