1-Chloro-4-(1,1,1-trifluoroprop-2-yl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoropropane
PC49560-10G PC49560-1G PC49560-5G
APOSPC49560-10GEA 1690 EUR
APOSPC49560-10G APOSPC49560-1G APOSPC49560-5G
1-Chloro-4-(1,1,1-trifluoroprop-2-yl)benzene 95%
1-Chloro-4-(1,1,1-trifluoroprop-2-yl)benzene
Formel: C₉H₈ClF₃
Molecular Weight: 208.608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14525518
CAS-Nummer: 1204295-79-3