3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluoro-m-toluidine
PC49598-1G
PC49598-5G
APOSPC49598-1GEA
132
EUR
APOSPC49598-1G
APOSPC49598-5G
3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride 97%
3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₄BrF₄N Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20483444 CAS-Nummer: 159329-03-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |