6-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Bromo-3-fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 6-Bromo-3-nitro-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
PC49601-1G
PC49601-250MG
APOSPC49601-1GEA
406
EUR
APOSPC49601-1G
APOSPC49601-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
6-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₂BrF₄NO₂ Molecular Weight: 287,994 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24850045 CAS-Nummer: 1440535-12-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |