Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49611-250MG PC49611-1G
APOSPC49611-250MGEA 151 EUR
APOSPC49611-250MG APOSPC49611-1G
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Formel: C₄HF₉O₆S₃
Molecular Weight: 412,228 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16876755
CAS-Nummer: 60805-12-1
UN: 3263
ADR: 8,III