2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α,2-Dibromo-6-fluorotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
PC49622-1G
PC49622-25G
PC49622-5G
APOSPC49622-1GEA
37.7
EUR
APOSPC49622-1G
APOSPC49622-25G
APOSPC49622-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅Br₂F Molecular Weight: 267.921 g/mol Siedepunkt: 128…131 °C (25 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10698675 CAS-Nummer: 1548-81-8 UN: 3265 ADR: 8 II |