5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-o-anisonitrile, 3-Cyano-5-iodo-2-methoxybenzotrifluoride
PC49623-1G PC49623-250MG
APOSPC49623-1GEA 174 EUR
APOSPC49623-1G APOSPC49623-250MG
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₅F₃INO
Molecular Weight: 327,042 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25541890
CAS-Nummer: 1445995-74-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III