2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-fluoro-4-hydroxynitrobenzene
PC49642-1G PC49642-250MG PC49642-5G
APOSPC49642-1GEA 347 EUR
APOSPC49642-1G APOSPC49642-250MG APOSPC49642-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
Molecular Weight: 235.995 g/mol
Schmelzpunkt: 110…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22034975
CAS-Nummer: 1369139-60-5