Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49647-10G PC49647-1G PC49647-5G
APOSPC49647-10GEA 226 EUR
APOSPC49647-10G APOSPC49647-1G APOSPC49647-5G
Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇FO₃
Molecular Weight: 170,138 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12406843
CAS-Nummer: 1084801-91-1