Methyl 4-hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Methoxycarbonyl)-2,3,6-trifluorophenol
PC49651-1G PC49651-250MG
APOSPC49651-1GEA 812 EUR
APOSPC49651-1G APOSPC49651-250MG
Methyl 4-hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoate
Methyl 4-hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoate
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206,119 g/mol
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698055
CAS-Nummer: 1214387-26-4