4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Carboxy-2,3,6-trifluorophenol, 2,3,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid
PC49652-1G
PC49652-250MG
APOSPC49652-1GEA
232
EUR
APOSPC49652-1G
APOSPC49652-250MG
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃F₃O₃ Molecular Weight: 192,092 g/mol Schmelzpunkt: 159…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458460 CAS-Nummer: 156839-10-0 |